Stampa…
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]pyrimidin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49429-1G PC49429-250MG
APOSPC49429-1GEA 107 EUR
APOSPC49429-1G APOSPC49429-250MG
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]pyrimidin-2-amine
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]pyrimidin-2-amine
Formula: C₁₁H₈F₃N₃O
Peso molecolare: 255,196 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407842
CAS Number: 874779-70-1