Stampa…
5-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49428-1G PC49428-250MG PC49428-5G
APOSPC49428-1GEA 209 EUR
APOSPC49428-1G APOSPC49428-250MG APOSPC49428-5G
5-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₇F₃O₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12739572
CAS Number: 1039859-73-8