Stampa…
2-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49423-1G PC49423-250MG PC49423-5G
APOSPC49423-1GEA 77 EUR
APOSPC49423-1G APOSPC49423-250MG APOSPC49423-5G
2-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
2-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
Formula: C₉H₁₀FN
Peso molecolare: 151.181 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD30322597
CAS Number: 1538364-89-4