Stampa…
2-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49422-1G PC49422-250MG PC49422-5G
APOSPC49422-1GEA 415 EUR
APOSPC49422-1G APOSPC49422-250MG APOSPC49422-5G
2-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
2-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
Formula: C₉H₁₀FN
Peso molecolare: 151,181 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD16778828
CAS Number: 1250966-57-4