Stampa…
3-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49421-1G PC49421-250MG PC49421-5G
APOSPC49421-1GEA 104 EUR
APOSPC49421-1G APOSPC49421-250MG APOSPC49421-5G
3-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
3-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
Formula: C₉H₁₀FN
Peso molecolare: 151,181 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD30210561
CAS Number: 1448348-37-5