Stampa…
4-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49420-1G PC49420-250MG PC49420-5G
APOSPC49420-1GEA 495 EUR
APOSPC49420-1G APOSPC49420-250MG APOSPC49420-5G
4-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
4-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
Formula: C₉H₁₀FN
Peso molecolare: 151,181 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD14585553
CAS Number: 1208083-48-0