Stampa…
2-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49419-1G PC49419-250MG PC49419-5G
APOSPC49419-1GEA 87.3 EUR
APOSPC49419-1G APOSPC49419-250MG APOSPC49419-5G
2-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
2-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
Formula: C₉H₁₀FN
Peso molecolare: 151,181 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD31793572
CAS Number: 2366994-64-9