Stampa…
2-Cyclopropyl-6-fluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49418-1G PC49418-250MG PC49418-5G
APOSPC49418-1GEA 495 EUR
APOSPC49418-1G APOSPC49418-250MG APOSPC49418-5G
2-Cyclopropyl-6-fluoroaniline
2-Cyclopropyl-6-fluoroaniline
Formula: C₉H₁₀FN
Peso molecolare: 151,181 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD31793571
CAS Number: 1701568-95-7