Stampa…
5-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49417-1G PC49417-250MG PC49417-5G
APOSPC49417-1GEA 75.4 EUR
APOSPC49417-1G APOSPC49417-250MG APOSPC49417-5G
5-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
5-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Formula: C₉H₁₀FN
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD24645335
CAS Number: 1374298-69-7