Stampa…
3-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49415-1G PC49415-250MG PC49415-5G
APOSPC49415-1GEA 80 EUR
APOSPC49415-1G APOSPC49415-250MG APOSPC49415-5G
3-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
3-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Formula: C₉H₁₀FN
Peso molecolare: 151,181 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD23163094
CAS Number: 1386459-75-1