Stampa…
1-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49414-1G PC49414-250MG PC49414-5G
APOSPC49414-1GEA 434 EUR
APOSPC49414-1G APOSPC49414-250MG APOSPC49414-5G
1-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₉H₈FNO₂
Peso molecolare: 181,164 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD31793570
CAS Number: 2366994-53-6