Stampa…
2-Cyclopropyl-1-fluoro-4-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49413-1G PC49413-250MG PC49413-5G
APOSPC49413-1GEA 476 EUR
APOSPC49413-1G APOSPC49413-250MG APOSPC49413-5G
2-Cyclopropyl-1-fluoro-4-nitrobenzene
2-Cyclopropyl-1-fluoro-4-nitrobenzene
Formula: C₉H₈FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD31793569
CAS Number: 2366994-57-0