Stampa…
2-Cyclopropyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49412-1G PC49412-250MG PC49412-5G
APOSPC49412-1GEA 476 EUR
APOSPC49412-1G APOSPC49412-250MG APOSPC49412-5G
2-Cyclopropyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
2-Cyclopropyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
Formula: C₉H₈FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD31793568
CAS Number: 2088324-31-4