Stampa…
1-Cyclopropyl-3-fluoro-5-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49411-1G PC49411-250MG PC49411-5G
APOSPC49411-1GEA 39.4 EUR
APOSPC49411-1G APOSPC49411-250MG APOSPC49411-5G
1-Cyclopropyl-3-fluoro-5-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-3-fluoro-5-nitrobenzene
Formula: C₉H₈FNO₂
Peso molecolare: 181,164 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD31793567
CAS Number: 2366994-56-9