Stampa…
1-Cyclopropyl-2-fluoro-4-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49410-1G PC49410-250MG PC49410-5G
APOSPC49410-1GEA 32.1 EUR
APOSPC49410-1G APOSPC49410-250MG APOSPC49410-5G
1-Cyclopropyl-2-fluoro-4-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-2-fluoro-4-nitrobenzene
Formula: C₉H₈FNO₂
Peso molecolare: 181,164 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD31793566
CAS Number: 2366994-63-8