2-Cyclopropyl-1-fluoro-3-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC49409-1G
PC49409-250MG
PC49409-5G
APOSPC49409-1GEA
30.6
EUR
APOSPC49409-1G
APOSPC49409-250MG
APOSPC49409-5G
2-Cyclopropyl-1-fluoro-3-nitrobenzene
2-Cyclopropyl-1-fluoro-3-nitrobenzene
Formula:
C₉H₈FNO₂ Peso molecolare: 181,164 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD31793565 CAS Number: 2366994-55-8 |