Stampa…
1-Cyclopropyl-3-fluoro-2-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49408-1G PC49408-250MG PC49408-5G
APOSPC49408-1GEA 35 EUR
APOSPC49408-1G APOSPC49408-250MG APOSPC49408-5G
1-Cyclopropyl-3-fluoro-2-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-3-fluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₉H₈FNO₂
Peso molecolare: 181,164 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD31793564
CAS Number: 2366994-61-6