Stampa…
4-Cyclopropyl-1-fluoro-2-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49407-1G PC49407-250MG PC49407-5G
APOSPC49407-1GEA 437 EUR
APOSPC49407-1G APOSPC49407-250MG APOSPC49407-5G
4-Cyclopropyl-1-fluoro-2-nitrobenzene
4-Cyclopropyl-1-fluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₉H₈FNO₂
Peso molecolare: 181,164 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD17677330
CAS Number: 769159-85-5