Stampa…
4-Cyclopropyl-2-fluoro-1-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49406-1G PC49406-250MG PC49406-5G
APOSPC49406-1GEA 35 EUR
APOSPC49406-1G APOSPC49406-250MG APOSPC49406-5G
4-Cyclopropyl-2-fluoro-1-nitrobenzene
4-Cyclopropyl-2-fluoro-1-nitrobenzene
Formula: C₉H₈FNO₂
Peso molecolare: 181,164 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD22418246
CAS Number: 932700-92-0