Stampa…
1-Cyclopropyl-2-fluoro-3-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49405-1G PC49405-250MG PC49405-5G
APOSPC49405-1GEA 26.1 EUR
APOSPC49405-1G APOSPC49405-250MG APOSPC49405-5G
1-Cyclopropyl-2-fluoro-3-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-2-fluoro-3-nitrobenzene
Formula: C₉H₈FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD31793563
CAS Number: 2366994-58-1