Stampa…
Ethyl 3-bromo-7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49403-1G PC49403-250MG
APOSPC49403-1GEA 261 EUR
APOSPC49403-1G APOSPC49403-250MG
Ethyl 3-bromo-7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-bromo-7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈BrFN₂O₂
Peso molecolare: 287,085 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31745721
CAS Number: 2379918-49-5