Stampa…
7-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49402-100MG PC49402-1G PC49402-250MG
APOSPC49402-100MGEA 29.2 EUR
APOSPC49402-100MG APOSPC49402-1G APOSPC49402-250MG
7-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
7-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₅FN₂O₂
Peso molecolare: 180,136 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07374365
CAS Number: 886363-98-0