Stampa…
Ethyl 7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49401-1G PC49401-250MG
APOSPC49401-1GEA 430 EUR
APOSPC49401-1G APOSPC49401-250MG
Ethyl 7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₉FN₂O₂
Peso molecolare: 208,189 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11976204
CAS Number: 1260798-14-8