Stampa…
3-Nitro-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49400-1G PC49400-250MG
APOSPC49400-1GEA 236 EUR
APOSPC49400-1G APOSPC49400-250MG
3-Nitro-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Nitro-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₃BrFN₃O₂
Peso molecolare: 260,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31745720
CAS Number: 2379918-59-7