Stampa…
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49399-1G PC49399-250MG
APOSPC49399-1GEA 236 EUR
APOSPC49399-1G APOSPC49399-250MG
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₄BrFN₂O₂
Peso molecolare: 259,032 g/mol
Punto di fusione: 240…243 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13193299
CAS Number: 1260784-00-6