Stampa…
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49397-1G PC49397-250MG
APOSPC49397-1GEA 236 EUR
APOSPC49397-1G APOSPC49397-250MG
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₄BrFN₂
Peso molecolare: 215,022 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13193294
CAS Number: 474709-06-3