Stampa…
Ethyl 3-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49396-1G PC49396-250MG
APOSPC49396-1GEA 236 EUR
APOSPC49396-1G APOSPC49396-250MG
Ethyl 3-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈BrFN₂O₂
Peso molecolare: 287,085 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31745719
CAS Number: 2379918-40-6