Stampa…
8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49395-1G PC49395-250MG
APOSPC49395-1GEA 314 EUR
APOSPC49395-1G APOSPC49395-250MG
8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₅FN₂O₂
Peso molecolare: 180,136 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09994934
CAS Number: 1020034-56-3