Stampa…
Ethyl 8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49394-1G PC49394-250MG
APOSPC49394-1GEA 183 EUR
APOSPC49394-1G APOSPC49394-250MG
Ethyl 8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₉FN₂O₂
Peso molecolare: 208,189 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13195311
CAS Number: 1260843-88-6