Stampa…
3-Nitro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49393-1G PC49393-250MG
APOSPC49393-1GEA 236 EUR
APOSPC49393-1G APOSPC49393-250MG
3-Nitro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Nitro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₄FN₃O₂
Peso molecolare: 181,124 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31745718
CAS Number: 2379918-39-3