Stampa…
3-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49392-1G PC49392-250MG
APOSPC49392-1GEA 328 EUR
APOSPC49392-1G APOSPC49392-250MG
3-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₄ClFN₂
Peso molecolare: 170,571 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09994805
CAS Number: 1019028-15-9