Stampa…
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49389-1G PC49389-250MG PC49389-5G
APOSPC49389-1GEA 168 EUR
APOSPC49389-1G APOSPC49389-250MG APOSPC49389-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄BrF₃O
Peso molecolare: 253,016 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520657
CAS Number: 1114808-95-5