Stampa…
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-1-(bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
PC49388-1G PC49388-5G PC49388-25G
APOSPC49388-1GEA 134 EUR
APOSPC49388-1G APOSPC49388-5G APOSPC49388-25G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅Br₂F₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185412
CAS Number: 1214372-35-6
UN: 3265
ADR: 8,III