2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC49387-1G
PC49387-5G
APOSPC49387-1GEA
464
EUR
APOSPC49387-1G
APOSPC49387-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula:
C₈H₆BrF₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13185396 CAS Number: 1214330-94-5 |