Stampa…
2-Amino-5-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49385-1G PC49385-250MG PC49385-5G
APOSPC49385-1GEA 238 EUR
APOSPC49385-1G APOSPC49385-250MG APOSPC49385-5G
2-Amino-5-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-Amino-5-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₅BrF₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19441382
CAS Number: 50419-85-7