Stampa…
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-3-iodo-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC49383-1G PC49383-250MG
APOSPC49383-1GEA 604 EUR
APOSPC49383-1G APOSPC49383-250MG
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₃F₃INO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27665000
CAS Number: 1820607-53-1