7-Iodo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₃F₃INOS Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD26407432 CAS Number: 1820736-27-3 |