S-(2-Amino-4-fluorophenyl) dimethylcarbamothioate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₁FN₂OS Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD24636943 CAS Number: 1820674-43-8 |