Stampa…
Methyl 2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-iodo-α,α,α-trifluoro-p-toluate, 3-Iodo-4-(methoxycarbonyl)benzotrifluoride
PC49380-1G PC49380-5G PC49380-25G
APOSPC49380-1GEA 78.6 EUR
APOSPC49380-1G APOSPC49380-5G APOSPC49380-25G
Methyl 2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Methyl 2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₆F₃IO₂
Peso molecolare: 330,042 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18399512
CAS Number: 1236303-09-5