4-Fluoro-3-iodobenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
α-Bromo-4-fluoro-3-iodotoluene, 4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-iodobenzene
PC49377-1G
PC49377-250MG
APOSPC49377-1GEA
263
EUR
APOSPC49377-1G
APOSPC49377-250MG
4-Fluoro-3-iodobenzyl bromide 97%
4-Fluoro-3-iodobenzyl bromide
Formula:
C₇H₅BrFI Peso molecolare: 314,921 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08236849 CAS Number: 260050-97-3 UN: 3261 ADR: 8,II |