Stampa…
5-Fluoro-2-iodobenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: α-Bromo-5-fluoro-2-iodotoluene, 2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-iodobenzene
PC49376-1G PC49376-250MG
APOSPC49376-1GEA 1070 EUR
APOSPC49376-1G APOSPC49376-250MG
5-Fluoro-2-iodobenzyl bromide 97%
5-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
Formula: C₇H₅BrFI
Peso molecolare: 314,921 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18396961
CAS Number: 1261852-14-5
UN: 3261
ADR: 8,II