Stampa…
3-Fluoro-2-iodobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49374-1G PC49374-250MG PC49374-5G
APOSPC49374-1GEA 62.5 EUR
APOSPC49374-1G APOSPC49374-250MG APOSPC49374-5G
3-Fluoro-2-iodobenzaldehyde 97%
3-Fluoro-2-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄FIO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782054
CAS Number: 905808-02-8