Stampa…
2-Fluoro-3-iodobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49373-1G PC49373-5G
APOSPC49373-1GEA 219 EUR
APOSPC49373-1G APOSPC49373-5G
2-Fluoro-3-iodobenzaldehyde 97%
2-Fluoro-3-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄FIO
Peso molecolare: 250,009 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15528731
CAS Number: 146137-83-9