Stampa…
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC49372-1G PC49372-250MG
APOSPC49372-1GEA 290 EUR
APOSPC49372-1G APOSPC49372-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃F₄NO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD24850033
CAS Number: 1440535-08-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III