Stampa…
2,3-Diamino-6-fluorobenzotrifluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine, 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylene-1,2-diamine
PC49367-1G PC49367-250MG PC49367-5G
APOSPC49367-1GEA 343 EUR
APOSPC49367-1G APOSPC49367-250MG APOSPC49367-5G
2,3-Diamino-6-fluorobenzotrifluoride 95%
2,3-Diamino-6-fluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₆F₄N₂
Peso molecolare: 194,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24850041
CAS Number: 1440535-07-8