Stampa…
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49365-1G PC49365-250MG PC49365-5G
APOSPC49365-1GEA 382 EUR
APOSPC49365-1G APOSPC49365-250MG APOSPC49365-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 96%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₂F₅N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24850039
CAS Number: 1440535-21-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III