2-Bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₅BrF₃NS Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD24850034 CAS Number: 940077-66-7 |