Stampa…
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-2-hydroxy-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]nitrobenzene, 3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl trifluoromethyl sulphone
PC49361-1G PC49361-250MG
APOSPC49361-1GEA 263 EUR
APOSPC49361-1G APOSPC49361-250MG
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 95%
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formula: C₇H₃BrF₃NO₅S
Peso molecolare: 350,067 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24850030
CAS Number: 1440535-14-7