Stampa…
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol, 4-Hydroxy-3-iodo-5-nitrophenyl trifluoromethyl sulphide
PC49360-1G PC49360-250MG
APOSPC49360-1GEA 129 EUR
APOSPC49360-1G APOSPC49360-250MG
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Formula: C₇H₃F₃INO₃S
Peso molecolare: 365,068 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD24850032
CAS Number: 1440535-09-0