Stampa…
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Formyl-2-nitrobenzotrifluoride, 3-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-tolualdehyde
PC49354-1G PC49354-250MG PC49354-5G
APOSPC49354-1GEA 275 EUR
APOSPC49354-1G APOSPC49354-250MG APOSPC49354-5G
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄F₃NO₃
Peso molecolare: 219,117 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664203
CAS Number: 102844-90-6